3,4-Thiophenedicarboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Thiophene-3,4-dicarboxylic acid
OR2907-25G
APOSOR2907-25GEA 127 EUR
APOSOR2907-25G
3,4-Thiophenedicarboxylic acid
3,4-Thiophenedicarboxylic acid
Formula: C₆H₄O₄S
MW: 172,15 g/mol
Pto. de fusión: 227…231 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00067079
Núm. CAS: 4282-29-5