1-(2,4-Dimethyl-1,3-oxazol-5-yl)ethanone
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Acetyl-2,4-dimethyl-1,3-oxazole
OR29075-1G
OR29075-250MG
APOSOR29075-1GEA
134
EUR
APOSOR29075-1G
APOSOR29075-250MG
1-(2,4-Dimethyl-1,3-oxazol-5-yl)ethanone
1-(2,4-Dimethyl-1,3-oxazol-5-yl)ethanone
Formula:
C₇H₉NO₂ Pto. de fusión: 56…59 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01934451 Núm. CAS: 23012-25-1 |