2-Amino-3,5-dibromo-4-methylpyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2908-25G OR2908-5G
APOSOR2908-25GEA 24.8 EUR
APOSOR2908-25G APOSOR2908-5G
2-Amino-3,5-dibromo-4-methylpyridine
2-Amino-3,5-dibromo-4-methylpyridine
Formula: C₅H₄Br₂N₂
Pto. de fusión: 123…127 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01646065
Núm. CAS: 3430-29-3