2-Chloro-1H-indole-3-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR29092-1G OR29092-5G
APOSOR29092-1GEA 29 EUR
APOSOR29092-1G APOSOR29092-5G
2-Chloro-1H-indole-3-carbaldehyde
2-Chloro-1H-indole-3-carbaldehyde
Formula: C₉H₆ClNO
MW: 179,61 g/mol
Pto. de fusión: 211…212 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00111620
Núm. CAS: 5059-30-3