3-Bromotiofeno-2-carbaldehído
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Bromothiophene-2-carboxaldehyde, 3-Bromo-2-formylthiophene
OR29108-1G OR29108-25G OR29108-5G
APOSOR29108-1GEA 21.9 EUR
APOSOR29108-1G APOSOR29108-25G APOSOR29108-5G
3-Bromotiofeno-2-carbaldehído
3-Bromotiofeno-2-carbaldehído
Formula: C₅H₃BrOS
Pto. Ebullición: 110…113 °C/10mmHg
Pto. de fusión: 24…25 °C
Densidad: 1,755 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00126680
Núm. CAS: 930-96-1