2-Cloro-5-etilpirimidina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2912-100G OR2912-25G OR2912-5G
APOSOR2912-100GEA 231 EUR
APOSOR2912-100G APOSOR2912-25G APOSOR2912-5G
2-Cloro-5-etilpirimidina 97%
2-Cloro-5-etilpirimidina
Formula: C₆H₇ClN₂
MW: 142,59 g/mol
Pto. Ebullición: 223 °C
Densidad: 1,174 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00799503
Núm. CAS: 111196-81-7