3-(Chloromethyl)-5-phenyl-1,2,4-oxadiazole
Proveedor: Apollo Scientific
OR29121-1G
OR29121-5G
APOSOR29121-1GEA
0
EUR
APOSOR29121-1G
APOSOR29121-5G
3-(Chloromethyl)-5-phenyl-1,2,4-oxadiazole
3-(Chloromethyl)-5-phenyl-1,2,4-oxadiazole
Formula:
C₉H₇ClN₂O Pto. de fusión: 58…60 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00084968 Núm. CAS: 1201-68-9 |