3-(3-Methyl-1H-indol-1-yl)propanoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR29133-1G
APOSOR29133-1GEA 236 EUR
APOSOR29133-1G
3-(3-Methyl-1H-indol-1-yl)propanoic acid
3-(3-Methyl-1H-indol-1-yl)propanoic acid
Formula: C₁₂H₁₃NO₂
Pto. de fusión: 84…85 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00052088
Núm. CAS: 57662-47-2