2-Cloro-4-metil-3-nitropiridina 98+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2914-5G OR2914-25G OR2914-100G
APOSOR2914-5GEA 21.9 EUR
APOSOR2914-5G APOSOR2914-25G APOSOR2914-100G
2-Cloro-4-metil-3-nitropiridina 98+%
2-Cloro-4-metil-3-nitropiridina
Formula: C₆H₅ClN₂O₂
Pto. de fusión: 51…53 °C
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012347
Núm. CAS: 23056-39-5