3-Cyanobenzaldehído 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Formilbenzonitrilo
OR29140-25G OR29140-5G OR29140-100G
APOSOR29140-25GEA 27.7 EUR
APOSOR29140-25G APOSOR29140-5G APOSOR29140-100G
3-Cyanobenzaldehído 98%
3-Cyanobenzaldehído
Formula: C₈H₅NO
Pto. Ebullición: 209…210 °C
Pto. de fusión: 75…79 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003344
Núm. CAS: 24964-64-5
EINECS: 246-549-1