3-Bromo-2-chloro-5-thiophenesulphonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Bromo-5-chlorothiophene-2-sulphonyl chloride
OR29142-1G OR29142-5G OR29142-25G
APOSOR29142-1GEA 46.4 EUR
APOSOR29142-1G APOSOR29142-5G APOSOR29142-25G
3-Bromo-2-chloro-5-thiophenesulphonyl chloride
3-Bromo-2-chloro-5-thiophenesulphonyl chloride
Formula: C₄HBrCl₂O₂S₂
MW: 295,9895 g/mol
Pto. de fusión: 63…65 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00052094
Núm. CAS: 166964-35-8
UN: 3261
ADR: 8,III