5-Bromo-2-cloro-4-metil-3-nitropiridina 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2915-1G OR2915-5G OR2915-10G
APOSOR2915-1GEA 50.9 EUR
APOSOR2915-1G APOSOR2915-5G APOSOR2915-10G
5-Bromo-2-cloro-4-metil-3-nitropiridina 95%
5-Bromo-2-cloro-4-metil-3-nitropiridina
Formula: C₆H₄BrClN₂O₂
MW: 251.47 g/mol
Pto. de fusión: 68…70 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659505
Núm. CAS: 884495-15-2