3,4-Dimethylthiophene
Proveedor: Apollo Scientific
OR29155-1G OR29155-5G
APOSOR29155-1GEA 89.9 EUR
APOSOR29155-1G APOSOR29155-5G
3,4-Dimethylthiophene
3,4-Dimethylthiophene
Formula: C₆H₈S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01764731
Núm. CAS: 632-15-5