5-Chloro-3-chloromethyl[1,2,4]thiadiazole
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR29175-1G OR29175-5G
APOSOR29175-1GEA 0 EUR
APOSOR29175-1G APOSOR29175-5G
5-Chloro-3-chloromethyl[1,2,4]thiadiazole
5-Chloro-3-chloromethyl[1,2,4]thiadiazole
Formula: C₃H₂Cl₂N₂S
Pto. Ebullición: 55 °C/1mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00096470
Núm. CAS: 74461-64-6
UN: 1760
ADR: 8,III