Ethyl cyano(hydroxyimino)acetate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 2-cyano-2-(hydroxyimino)acetate, Ethyl Cyanoglyoxalate Oxime, Cyano(hydroxyimino)acetic Acid Ethyl Ester, Oxyma
OR29185-100G OR29185-250G OR29185-25G
APOSOR29185-100GEA 43.5 EUR
APOSOR29185-100G APOSOR29185-250G APOSOR29185-25G
Ethyl cyano(hydroxyimino)acetate
Ethyl cyano(hydroxyimino)acetate
Formula: C₅H₆N₂O₃
MW: 142.11 g/mol
Pto. de fusión: 127…132 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002112
Núm. CAS: 3849-21-6
EINECS: 223-351-3