Pyrazine-2-carbothioamide
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR29190-1G
OR29190-250MG
OR29190-5G
APOSOR29190-1GEA
145
EUR
APOSOR29190-1G
APOSOR29190-250MG
APOSOR29190-5G
Pyrazine-2-carbothioamide
Pyrazine-2-carbothioamide
Formula:
C₅H₅N₃S Pto. de fusión: 198…201 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00173663 Núm. CAS: 4604-72-2 |