4-Chloro-4'-nitrobenzophenone
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
(4-Chlorophenyl)(4-nitrophenyl)methanone
OR2920-1G
OR2920-5G
APOSOR2920-1GEA
69.6
EUR
APOSOR2920-1G
APOSOR2920-5G
4-Chloro-4'-nitrobenzophenone
4-Chloro-4'-nitrobenzophenone
Formula:
C₁₃H₈ClNO₃ MW: 261.6605 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00047743 Núm. CAS: 7497-60-1 |