Methyl-4-(bromomethyl)benzoate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR29204-25G
OR29204-100G
OR29204-5G
APOSOR29204-25GEA
0
EUR
APOSOR29204-25G
APOSOR29204-100G
APOSOR29204-5G
Methyl-4-(bromomethyl)benzoate 98%
Methyl-4-(bromomethyl)benzoate
Formula:
C₉H₉BrO₂ Pto. Ebullición: 130…135 °C/2mmHg Pto. de fusión: 53…58 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00032453 Núm. CAS: 2417-72-3 UN: 3261 ADR: 8,II |