2-Methyl-2-phenylpropanenitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR29220-1G OR29220-250MG OR29220-5G
APOSOR29220-1GEA 89.9 EUR
APOSOR29220-1G APOSOR29220-250MG APOSOR29220-5G
2-Methyl-2-phenylpropanenitrile
2-Methyl-2-phenylpropanenitrile
Formula: C₁₀H₁₁N
Pto. Ebullición: 54…56 °C/1mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00099614
Núm. CAS: 1195-98-8
UN: 3276
ADR: 6.1,III