2,2':5',2''-Terthiophene-5-carboxaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-Formyl-2,2':5',2''-terthiophene, [2,2':5',2''-Terthiophene]-5-carbaldehyde
OR29237-5G
APOSOR29237-5GEA 178 EUR
APOSOR29237-5G
2,2':5',2''-Terthiophene-5-carboxaldehyde
2,2':5',2''-Terthiophene-5-carboxaldehyde
Formula: C₁₃H₈OS₃
MW: 276,39 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00115181
Núm. CAS: 7342-41-8