Methyl-3,5-dibromobenzoate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR29245-25G OR29245-5G
APOSOR29245-25GEA 29 EUR
APOSOR29245-25G APOSOR29245-5G
Methyl-3,5-dibromobenzoate 98%
Methyl-3,5-dibromobenzoate
Formula: C₈H₆Br₂O₂
Pto. de fusión: 62…63 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00082648
Núm. CAS: 51329-15-8