4-Benzoylpiperidine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Phenyl(piperidin-4-yl)methanone hydrochloride
OR29257-1G OR29257-5G
APOSOR29257-1GEA 26.1 EUR
APOSOR29257-1G APOSOR29257-5G
4-Benzoylpiperidine hydrochloride
4-Benzoylpiperidine hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₆ClNO
MW: 225,7200 g/mol
Pto. de fusión: 225…227 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066982
Núm. CAS: 25519-80-6