2-Chloro-4,6-dimethoxyaniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR29265-1G OR29265-250MG OR29265-5G OR29265-500MG
APOSOR29265-1GEA 353 EUR
APOSOR29265-1G APOSOR29265-250MG APOSOR29265-5G APOSOR29265-500MG
2-Chloro-4,6-dimethoxyaniline 95%
2-Chloro-4,6-dimethoxyaniline
Formula: C₈H₁₀ClNO₂
Pto. de fusión: 44…45 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01567107
Núm. CAS: 82485-84-5