6-Cloropiperonal
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Chloro-1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde
OR2927-1G OR2927-250MG
APOSOR2927-1GEA 290 EUR
APOSOR2927-1G APOSOR2927-250MG
6-Cloropiperonal
6-Cloropiperonal
Formula: C₈H₅ClO₃
MW: 184,58 g/mol
Pto. de fusión: 114…116 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00022953
Núm. CAS: 15952-61-1