1,3-Benzodioxol-5-carbonitrilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,4-(Methylenedioxy)benzonitrile, 1,3-Benzodioxole-5-carbonitrile
OR29275-25G OR29275-1G OR29275-5G OR29275-10G OR29275-50G
APOSOR29275-25GEA 63.8 EUR
APOSOR29275-25G APOSOR29275-1G APOSOR29275-5G APOSOR29275-10G APOSOR29275-50G
1,3-Benzodioxol-5-carbonitrilo 97%
1,3-Benzodioxol-5-carbonitrilo
Formula: C₈H₅NO₂
Pto. de fusión: 90…94 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005820
Núm. CAS: 4421-09-4
EINECS: 224-590-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III