2-Hidracino-3-nitropiridina
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR29277-1G
OR29277-5G
OR29277-10G
APOSOR29277-1GEA
34.8
EUR
APOSOR29277-1G
APOSOR29277-5G
APOSOR29277-10G
2-Hidracino-3-nitropiridina
2-Hidracino-3-nitropiridina
Formula:
C₅H₆N₄O₂ Pto. de fusión: 173…175 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00085923 Núm. CAS: 15367-16-5 |