Ácido 3-(2,4-diclorofenil)propiónico
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-(2,4-Dichlorophenyl)propanoic acid
OR29293-25G
APOSOR29293-25GEA 128 EUR
APOSOR29293-25G
Ácido 3-(2,4-diclorofenil)propiónico
Ácido 3-(2,4-diclorofenil)propiónico
Formula: C₉H₈Cl₂O₂
MW: 219,07 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00275605
Núm. CAS: 55144-92-8