Methyl-3-phenoxybenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 3-phenoxybenzoate
OR29298-1G OR29298-5G OR29298-10G
APOSOR29298-1GEA 24.8 EUR
APOSOR29298-1G APOSOR29298-5G APOSOR29298-10G
Methyl-3-phenoxybenzoate
Methyl-3-phenoxybenzoate
Formula: C₁₄H₁₂O₃
MW: 228,2433 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017192
Núm. CAS: 50789-43-0