4-Pyrrol-1-ylphenylamine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR29302-1G OR29302-500MG OR29302-5G
APOSOR29302-1GEA 0 EUR
APOSOR29302-1G APOSOR29302-500MG APOSOR29302-5G
4-Pyrrol-1-ylphenylamine
4-Pyrrol-1-ylphenylamine
Formula: C₁₀H₁₀N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01934575
Núm. CAS: 52768-17-9