Cyclohexyl(phenyl)methanol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR29308-1G OR29308-250MG
APOSOR29308-1GEA 65.4 EUR
APOSOR29308-1G APOSOR29308-250MG
Cyclohexyl(phenyl)methanol
Cyclohexyl(phenyl)methanol
Formula: C₁₃H₁₈O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00019357
Núm. CAS: 945-49-3