4-Amino-3-metilbenzonitrilo
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Cyano-2-methylaniline
OR2931-25G
APOSOR2931-25GEA 203 EUR
APOSOR2931-25G
4-Amino-3-metilbenzonitrilo
4-Amino-3-methylbenzonitrile
Formula: C₈H₈N₂
MW: 132,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02093969
Núm. CAS: 78881-21-7