Ácido 2-amino-3,5-dimetilbenzoico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR2932-10G
OR2932-25G
OR2932-5G
APOSOR2932-10GEA
94.4
EUR
APOSOR2932-10G
APOSOR2932-25G
APOSOR2932-5G
Ácido 2-amino-3,5-dimetilbenzoico 97%
Ácido 2-amino-3,5-dimetilbenzoico
Formula:
C₉H₁₁NO₂ Pto. de fusión: 189…196 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00017099 Núm. CAS: 14438-32-5 |