4-Bromoheptano 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR2933-25G OR2933-5G
APOSOR2933-25GEA 0 EUR
APOSOR2933-25G APOSOR2933-5G
4-Bromoheptano 97%
4-Bromoheptano
Formula: H₃C(CH₂)₂BrCH(CH₂)₂CH₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039182
Núm. CAS: 998-93-6
UN: 1993
ADR: 3,III