2-(4-Hidroxifenil)etanol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Alcohol 4-hidroxifenetilico
OR2934-25G OR2934-5G OR2934-100G
APOSOR2934-25GEA 26.1 EUR
APOSOR2934-25G APOSOR2934-5G APOSOR2934-100G
2-(4-Hidroxifenil)etanol 98%
2-(4-Hidroxifenil)etanol
Formula: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Pto. Ebullición: 139 °C/1mmHg
Pto. de fusión: 93…95 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002902
Núm. CAS: 501-94-0
EINECS: 207-930-8