5-Cyanouracil

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR29340-5G OR29340-1G
APOSOR29340-5GEA 0 EUR
APOSOR29340-5G APOSOR29340-1G
5-Cyanouracil
5-Cyanouracil
Formula: C₅H₃N₃O₂
Pto. de fusión: 280…285 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00128255
Núm. CAS: 4425-56-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR