Ethyl-1-(2-formylphenyl)piperidine-4-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR29347-1G OR29347-250MG
APOSOR29347-1GEA 102 EUR
APOSOR29347-1G APOSOR29347-250MG
Ethyl-1-(2-formylphenyl)piperidine-4-carboxylate
Ethyl-1-(2-formylphenyl)piperidine-4-carboxylate
Formula: C₁₅H₁₉NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00662563
Núm. CAS: 259683-56-2