Methyl-5-bromo-2-hydroxy-3-nitrobenzenecarboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2935-1G OR2935-5G
APOSOR2935-1GEA 65.4 EUR
APOSOR2935-1G APOSOR2935-5G
Methyl-5-bromo-2-hydroxy-3-nitrobenzenecarboxylate
Methyl-5-bromo-2-hydroxy-3-nitrobenzenecarboxylate
Formula: C₈H₆BrNO₅
Pto. de fusión: 146…148 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00458681
Núm. CAS: 91983-31-2