3-(Chloromethyl)-5-cyclobutyl-1,2,4-oxadiazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR29355-250MG OR29355-1G OR29355-5G
APOSOR29355-250MGEA 116 EUR
APOSOR29355-250MG APOSOR29355-1G APOSOR29355-5G
3-(Chloromethyl)-5-cyclobutyl-1,2,4-oxadiazole
3-(Chloromethyl)-5-cyclobutyl-1,2,4-oxadiazole
Formula: C₇H₉ClN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00728735
Núm. CAS: 259683-88-0