1-Cloro-5-iodopentano
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2936-25G OR2936-5G
APOSOR2936-25GEA 0 EUR
APOSOR2936-25G APOSOR2936-5G
1-Cloro-5-iodopentano
1-Cloro-5-iodopentano
Formula: C₅H₁₀ClI
Pto. Ebullición: 75…77 °C/3mmHg
Densidad: 1,663 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00039416
Núm. CAS: 60274-60-4
EINECS: 262-137-4