3-(3,5-Dibromo-4-hydroxyphenyl)propanoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR29368-1G OR29368-250MG
APOSOR29368-1GEA 185 EUR
APOSOR29368-1G APOSOR29368-250MG
3-(3,5-Dibromo-4-hydroxyphenyl)propanoic acid
3-(3,5-Dibromo-4-hydroxyphenyl)propanoic acid
Formula: C₉H₈Br₂O₃
Pto. de fusión: 108…110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00816760
Núm. CAS: 13811-12-6