Methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl Pyrrole-2-carboxylate, Methyl 1H-pyrrole-2-carboxylate, Pyrrole-2-carboxylic acid methyll ester, Methyl pyrrole-2-carboxylate
OR29375-100G OR29375-25G
APOSOR29375-100GEA 198 EUR
APOSOR29375-100G APOSOR29375-25G
Methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formula: C₆H₇NO₂
MW: 125,13 g/mol
Pto. de fusión: 74…78 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00817048
Núm. CAS: 1193-62-0