Ethyl pyrrole-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 1H-pyrrole-2-carboxylate
OR29376-5G OR29376-1G
APOSOR29376-5GEA 24.8 EUR
APOSOR29376-5G APOSOR29376-1G
Ethyl pyrrole-2-carboxylate
Ethyl pyrrole-2-carboxylate
Formula: C₇H₉NO₂
MW: 139,16 g/mol
Pto. Ebullición: 70 °C/0,8mmHg
Pto. de fusión: 37…39 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00817049
Núm. CAS: 2199-43-1