4-Morpholin-4-ylbutanenitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Morpholinobutanenitrile
OR29418-1G OR29418-5G
APOSOR29418-1GEA 55.1 EUR
APOSOR29418-1G APOSOR29418-5G
4-Morpholin-4-ylbutanenitrile
4-Morpholin-4-ylbutanenitrile
Formula: C₈H₁₄N₂O
Pto. Ebullición: 142 °C/15mmHg
Densidad: 1,0031 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00023393
Núm. CAS: 5807-11-4