2-(2-Chlorobenzylthio)ethylamine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR29429-1G OR29429-250MG
APOSOR29429-1GEA 198 EUR
APOSOR29429-1G APOSOR29429-250MG
2-(2-Chlorobenzylthio)ethylamine
2-(2-Chlorobenzylthio)ethylamine
Formula: C₉H₁₂ClNS
MW: 201.712 g/mol
Pto. Ebullición: 160…165 °C/13mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01764494
Núm. CAS: 42416-23-9
UN: 2735
ADR: 8 III