2-(4-Pyridinyl)-4-thiazolecarboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR29448-1G
OR29448-5G
APOSOR29448-1GEA
0
EUR
APOSOR29448-1G
APOSOR29448-5G
2-(4-Pyridinyl)-4-thiazolecarboxylic acid
2-(4-Pyridinyl)-4-thiazolecarboxylic acid
Formula:
C₉H₆N₂O₂S MW: 206.22 g/mol Pto. de fusión: >300 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00171745 Núm. CAS: 21278-86-4 |