Methyl-4-formyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR29452-1G OR29452-250MG
APOSOR29452-1GEA 0 EUR
APOSOR29452-1G APOSOR29452-250MG
Methyl-4-formyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Methyl-4-formyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Formula: C₉H₁₁NO₃
MW: 181.19 g/mol
Pto. de fusión: 179…181 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00203870
Núm. CAS: 175205-91-1