3,4-Pyridinedicarboximide 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR29467-100G OR29467-25G OR29467-5G
APOSOR29467-100GEA 209 EUR
APOSOR29467-100G APOSOR29467-25G APOSOR29467-5G
3,4-Pyridinedicarboximide 99%
3,4-Pyridinedicarboximide
Formula: C₇H₄N₂O₂
Pto. de fusión: 232…235 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013439
Núm. CAS: 4664-01-1