Ácido 3-aminoisonicotinico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR29468-25G OR29468-5G
APOSOR29468-25GEA 102 EUR
APOSOR29468-25G APOSOR29468-5G
Ácido 3-aminoisonicotinico 98%
Ácido 3-aminoisonicotinico
Formula: C₆H₆N₂O₂
Pto. de fusión: 287…291 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00137840
Núm. CAS: 7579-20-6