Alcohol 3,5-diclorobencílico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR29565-25G OR29565-5G OR29565-100G
APOSOR29565-25GEA 29 EUR
APOSOR29565-25G APOSOR29565-5G APOSOR29565-100G
Alcohol 3,5-diclorobencílico
Alcohol 3,5-diclorobencílico
Formula: C₇H₆Cl₂O
MW: 177,03 g/mol
Pto. de fusión: 76…82 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004634
Núm. CAS: 60211-57-6
EINECS: 262-109-1