α-3,5-Triclorotolueno 98+%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Cloruro de 3,5-diclorobencilo, 1,3-Dicloro-5-(clorometil)benceno, 3,5-Diclorobencilo cloruro
OR29568-25G OR29568-10G OR29568-1G
APOSOR29568-25GEA 106 EUR
APOSOR29568-25G APOSOR29568-10G APOSOR29568-1G
α-3,5-Triclorotolueno 98+%
α-3,5-Triclorotolueno
Formula: C₇H₅Cl₃
MW: 195,47 g/mol
Pto. de fusión: 35…37 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00060278
Núm. CAS: 3290-06-0
UN: 3261
ADR: 8,III